AC/DC入力
110 - 230 V AC, universal plug set
特徴
No draft shield
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kern PFB 6000-0M
秤量測定範囲
6000 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±1.0 g
プラットフォームW × W
155 mm × 145 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Quick-displaying precision balance, now with larger housing for more secure footing.
- Easy to use: All primary functions have their own key on the keypad
- Compact size, practical for small spaces
- Capacity display: A bar lights up to show how much of the weighing range is still available
- Level indicator and levelling feet for precise levelling of the scale, fitted as standard, to give the most accurate weighing results
- Draught shield standard (only for models with weighing plate size Ø 80 mm and 120 mm). weighing space WxDxH 158×143×64 mm
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)