Merck
Z742174
Stainless Steel Instrument Tray
1/3 Size, capacity 2.5 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NB.51
特徴
1/3 Size
メーカー/製品名
Polarware 30322
キャパシティ
2.5 L
サイズ
12.75 in. × 6.88 in. × 2.5 in.
32.4 cm × 17.5 cm × 6.5 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)