Merck
Z741823
Extech Temperature, Humidity Datalogger
Kit with PC Interface
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.79
特徴
CE compliant
resolution 0.1 %RH
resolution 0.1 °F/C
(WEEE Compliant)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Extech Instruments 42275
パラメーター
-40-185 °F temperature (-40-85 °C)
サイズ
4.9 in. × 3.8 in. × 2 in., 123.8x95.3x51mm
重量
9 oz254
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Compact, powerful and easy-to-use dataloggers record up to 16,000 readings. Multiple Dataloggers can be programmed and data downloaded from one single docking station. USB cable and software included to easily download collected data to your PC for further analysis.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)