Merck
Z741793
Extech ExStik®
ORP Meter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
詳細
Waterproof
特徴
CE compliant
battery included
WEEE compliant
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Extech Instruments RE300
ORP measuring range
-999-999 mV
サイズ
1.4 in. (35.6 mm) × 6.8 in. (172.7 m) × 1.6 in. (40.6 mm)
重量
3.85 oz (110 g)
バッテリー電源
4 Eveready ECR2032 or equivalent
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ExStik is a registered trademark of FLIR Commercial Systems, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)