Merck
Z741760
Whatman® Polycap HD ヘビーデューティー被包性フィルター
Polycap HD 36, pore size 10.0-20.0 μm
別名:
Whatmanフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
物質
polypropylene housing
polypropylene membrane
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Whatman 2614T
Whatman Article No. 28418923 (US reference)
ポアサイズ
10.0-20.0 μm
フィッティング
inlet 0.125 inch FNPT
outlet 0.125 inch FNPT
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Whatman Polycap HD capsule filters are heavy duty polypropylene filters, commonly used in processing applications for general sample preparation; fine filtration; and refiltration for reverse osmosis, ultrafiltration and microfiltration membranes.
Heavy duty polypropylene filter capsule for chemical processing
Whatman Polycap HD capsule filters are used in processing applications to filter buffers, solvents, reagents and emulsions across a wide range of industries including clean air and gas equipment, cosmetics and personal care, food and beverage, inks and pigments, pharmaceuticals, photography, semiconductors and magnetic media.
Chemical processing applications often require a capsule filter to ensure a finishing step that yields a high purity final product. Different solution temperatures and pH values can complicate filtration. Whatman Polycap HD capsule filters are manufactured with polypropylene filter media, support system and housing allow use with a broad range of solutions, pH, and temperatures. Sturdy construction enables high flow rate and high retention capacity for excellent filtrate purity.
その他情報
Global SIALの顧客(日本を除く)はいまや、GEの製品番号システムを用いてGE Healthcare Life Sciencesの消耗品ポートフォリオ(包装品のみ)からすべての商品を注文できます。
長年愛されてきたSIAL "Z"の製品番号システムが用いられているGE Whatman製品は中止され、GE製品コードの先頭に"WHA"を付けた製品番号に置き換えられています。長年愛されてきた"Z"で始まる製品番号の製品は"WHA"で始まる製品番号の製品と同じです。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)