Merck
Z740805
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric flask, class B, meets ASTM E288
capacity 1000 mL, tol. 0.50 mL, stopper size 22, PE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
PE
ストッパーサイズ
22
ジョイント
joint ST/NS neckstopper size 22
joint stopper22
特徴
class B meets ASTM E288
包装
pkg of 1 ea
tol. measuring range
0.50 mL
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clear borosilicate glass volumetric flask with polyethylene stopper. Class B, meets ASTM E288 specifications. Blue marking spot and capacity marking. White level marking. Calibrated “To Contain”.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)