Merck
Z740727
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials boiling flask, flat-bottom, ST/NS 24/29
capacity 50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass flask
flat bottom
single-neck
包装
pkg of 1 ea
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Clear borosilicate glass, flat bottomed boiling flasks with top, outer ST ground joint neck. White marking spot and capacity.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC