Merck
Z740163
Millipore
Amicon® Ultra-2
Ultracel-3 membrane, 3 kDa
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
物質
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
無菌性
non-sterile
特徴
3 kDa
包装
pack of 24 ea
メーカー/製品名
Millipore UFC200324
チューブサイズ
~2 mL
有効容積
2 mL
ポアサイズ
3 kDa MWCO
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)