Merck
Z694797
Whatman® Elutip-d DNA 精製用ミニカラム
ELUTIP-D starter kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105500
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Whatman 10462615
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Elutip-dミニカラムは、DNAを高収率で精製できるよう設計されています。このカラムにより、15 bp~50 Kbの範囲のDNA精製法が簡便になります。
Elutip-dカラムは、放射標識反応から取り込まれなかったヌクレオチドその他の混入物を除去し、バックグラウンドレベルの低下とサンプル活性の上昇をもたらすのに最適です。低融点アガロースゲルから核酸を分離する場合にも、優れた方法になります。
低塩濃度条件下のサンプル用途の場合、Elutip-dカラムマトリックスには多量の核酸が結合します。混入物をカラムから洗浄後、高塩濃度条件で精製DNAを溶出させます。溶出サンプルは、高純度の核酸を要する様々なアッセイにすぐに使用できます。
Elutip-dカラムは、スタンダードなシリンジと共に用います。結合力のないセルロースアセテートメンブランを含有するオプションのプレフィルターを用いると、このフィルターがなかったら、カラムの目詰まりになり得るゲルの破片を除去することにより、効率が向上するよう設計されています。
特長と利点
  • 一本鎖および二本鎖DNAとも高収率
  • 高バックグラウンド、またはサンプル活性への干渉を生じ得る混入物を排除
  • 溶出サンプルは少量
  • 容量は100 μg
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva