Merck
Z694320
Troemner Lab-Frame ドラフトキット、ステンレス鋼ロッド付き
8 foot, 36 in. x 86 in.
別名:
支持ロッド, 研究用クランプ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
Troemner 916248
フレームL×W
36 in. × 86 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フレーム:36 × 86インチ(914 × 2184 mm)
ベース部分:幅12インチ(305 mm)
構成内容:
  • 2インチ(51 mm)ロッド(10本)
  • 12インチ(305 mm)ロッド(3本)
  • 18インチ(457 mm)ロッド(2本)
  • 36インチ(914 mm)ロッド(8本)
  • 86インチ(2184 mm)ロッド(4本)
  • フレームコネクター(45個)
  • ロッドエンドコネクター(4個)
  • ラボ用フレーム安定台(6個)
ラボのヒュームフード内に適合するよう特に設計された、4セットのサイズからお選びください。ロッドは丈夫なステンレス製です。ニッケルめっきコネクターとラボ用フレーム安定台は、全セットとも標準付属品です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)