Merck
Z693057
試験管ラック
for tubes, 17 mm, yellow
別名:
チューブラック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene
特徴
for tubes 17 mm
Holds 90 x 17 mm tubes
Holds 90 x 5-15 mL tubes
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS243077Y
L × W × H
244 mm × 104 mm × 66 mm
yellow
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 数秒で簡単に組み立てられる差し込み式のポリプロピレン製ラック。
  • ウォーターバスで安定を維持するよう設計。
  • オートクレーブ可能。
  • 平坦な状態で送付。