サイズ
10
特徴
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
メーカー/製品名
KCL 761-10
包装
pkg of Packaged in boxes of 10 pairs and cases of 10 boxes
L × 厚み
360-400 mm × 0.07 mm , +/- 0.01 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Levochemは、エチレンビニルアルコール(EVOH)とポリエチレンを溶接した、3層サンドイッチ構造で作られています。本製品には様々な有害物質群に高い耐性があり、このグローブ自体を装着することも、別のグローブの下に装着することもできます。
- 様々な有害物質群に対する保護に最適
- グローブの下に装着することが可能
- 緊急の流出用途の使用に最適
- 両手用
- CE準拠
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)