Merck
Z684813
Ace cylindrical reaction flask
capacity 2 L, 100 mm O-ring grooved flange, valve size 0-10 mm , zero dead space
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
cylindrical
single-neck
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
包装
case of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 6518-12
キャパシティ
2 L
バルブサイズ
0-10 mm , zero dead space
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
硬質壁の円筒形の反応フラスコで、Schott溝付きフランジ開口部があります。フラスコの死腔はゼロ(ZDS)で、底にバルブがあります。このバルブの特長として、完全に開いた状態で材料が引っかかることがありません。バルブが閉じている場合、フラスコの底に液体が溜まります。CAPFE Oリングが1個付属しています。クイックリリースクランプについては、Ace 6517(Z508233)をご覧ください。