Merck
Z681938
CellCrown インサート
24 well plate inserts with 1.2 μm nylon filter, non-sterile
別名:
3D スキャフォールド, 細胞スキャフォールド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
無菌性
non-sterile
特徴
lid
メーカー/製品名
Scaffdex C12001F
サイズ
24 wells
none
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CellCrown 24は、5種類のモデルが利用可能です;非滅菌および滅菌済みの空のインサート、ならびに 1.2μmもしくは 5μm孔径の白色ナイロンメンブレン、および 8μm孔径の透明PETフィルター付の滅菌済み空インサート。ナイロンフィルターは親水性でタンパクと結合します。PETは、円滑な細胞のフィルター上への付着が好ましい場合の用途に適しています。1パッケージあたり12個の単体のインサートが入っています。
CellCrownは、6、12、24、48、96ウェルプレート上にあるサンプルを動かないようにする、使い捨てのインサート器具です。繊維、箔、膜、織物、組織、足場材のようなサンプルを、ウェルの安定した調整位置にCellCrownで固定することができます。ウェルの壁とCellCrownの間でピペットを使って培地を交換する間、サンプルをウェルに残したままにすることができます。ウェルプレートの蓋は、CellCrown使用中には閉じることができます。このインサート器具は、細胞培養後には、サンプルを傷つけることなくウェルプレートから除去し取り外すことができます。CellCrownは、医療グレードのポリカーボネート製で、製品構成は、すぐに使える滅菌済製品も、ユーザによって滅菌する未滅菌製品もあります。ガンマ線滅菌または電子線照射、オートクレーブ、エチレンオキサイドガス、プラズマ滅菌が可能です。
滅菌条件:
温度......121 °C / 250 °F
時間..................15分間
乾燥時間..............15分間
法的情報
CellCrown is a trademark of Scaffdex Oy
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)