Merck
Z675776
DissecTableリバーシブル解剖板
polyethylene, pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
物質
polyethylene
包装
pkg of 1 ea
詳細
頑丈な耐汚染性の肉厚ポリエチレン製で、屈曲や膨張に耐えます。鋭い外科用の刃の切れ味を悪くしません。 ボードの各辺の縁に沿って、溝がぐるりと刻まれていて、液体を逃がしません。
1面は広いカッティングボードとなっており、インチ表示とセンチメートル表示の目盛りと、1辺10 mmの正方形48個からなる60×80 mmの格子が描かれています。 そのほか、直径1/8インチから5/8インチまでと、4 mmから 14 mmまでの6つの円が印刷されています。もう1面は、半分サイズの2つのカッティングボードとなっており、それぞれに同じ寸法の図が印刷されています。 すべての角にゴム足が付いており、作業面の安定性を高めます。
法的情報
DissecTable is a trademark of Simport