Merck
Z674486
DURAN® DG安全キャップアクセサリー
venting valve for DG safety caps, PC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
メーカー/製品名
DURAN® 1168430
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Z674451用
DG safety waste caps are ideal for safely collecting and storing liquid laboratory waste. With a choice of different connections and activated carbon filters, they increase safety for laboratory technicians.
  • Drip-free collection of used or contaminated media
  • Charcoal filters prevent harmful gas emissions
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)