Merck
Z671533
BRAND® accu-jet® pro pipette controller
AC/DC input 120 V AC, US 3-pin plug, dark blue
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
物質
plastic
silicone
特徴
CSA approved
メーカー/製品名
BRAND 26330
容量
0.1-200 mL
dark blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
すべて片手で操作可能。吐出モードの選択(自然落下/空気による押し出し)とモータースピードの範囲設定とを親指一本で行うことができます。ガラス製またはプラスチック製の0.1~200 mL容ピペットにぴったりとフィットします。
  • モータースピードの上限を設定可能。低速に設定すると、低容量ピペットの吸入および吐出、分注をきわめて精密に制御できます。
  • 人間工学に基づいたグリップ。重量はわずか190 g
  • 充電のタイミングを赤色LEDの点滅により通知
  • 1回のフル充電で約8時間の連続ピペッティングが可能(10 mL容ピペットの場合)
  • 液体の蒸気はそのまま外部に排出。腐食を防ぎ、長寿命を保証
  • 孔径0.2 mmの疎水性メンブランフィルターと内蔵の逆止弁が液体の浸入を防止
付属品:ニッケル水素電池、電池部カバー2種類(片方は本製品を卓上に逆さに置く場合に使用)、壁掛け用フック、充電器、予備用メンブランフィルター(孔径0.2 mm)2枚。
特徴および利点
• Simple: Precise control for accurate volume setting and delicate cell culture work• Easy: Integrated rest position• Efficient: Service-friendly and sustainable
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
accu-jet is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG