Merck
Z660469
Julabo® 水浴試験用チューブトレイ
holds 360 test tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.77
物質
stainless steel
特徴
Holds 360 x test tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 8960441
利用可能性
available only in EU
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Carrier trays with 4 racks 8970381 (Z615684-1EA) to hold 360 tubes, tube size 75 x 12/13 mm, suitable for use up to to +80 °C.
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)