Merck
Z655570
Hanna combination ISE electrodes
Nitrate, Polymer membrane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115603
物質
polyetherimide body
メーカー/製品名
Hanna HI 4113
ISE測定範囲
14000-0.1 ppm
pH測定範囲
2.5-11
パラメーター
0-40 °C temp. range
電極浸漬深さ × 外径
120 mm × 12 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
センサーと基準電極を1本に連結した固体電極です。Hanna コンビネーションイオン選択性電極は、高い選択性に加え、優秀なダブルジャンクション基準電極を特徴としています。結合固体電極は、内蔵型の固体センサーとすばやい再充填基準電極を持っています。Hannaの液膜・フッ化物イオン複合電極には交換可能なモジュール構造と安定なダブルジャンクション基準電極が採用されています。
アプリケーション
Determination of free nitrate in natural waters (fresh and sea), and in emulsified food and plant samples.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)