Merck
Z647306
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class B
volume 250 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
特徴
graduations 2.0 mL
容積測定範囲
250 mL
H
335 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Complies to DIN EN ISO 4788
  • Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
  • Robust hexagonal foot
  • White enamel graduations
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)