Merck
Z645621
Microflex® UltraSenseニトリルグローブ
size S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
物質
blue gloves
blue nitrile
サイズ
S
無菌性
non-sterile
特徴
CE compliant
disposable
latex free: no
powder-free
包装
package of 100 ea
メーカー/製品名
MICROFLEX 93-833-070
L × 厚み
9.7 in. (245 mm) × 3.5 mil (0.09 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ラテックスの質感をもつ柔らかいニトリルグローブです。ぴったりとフィットし、着け心地は非常に快適です。グリップ力も抜群で、まるでラテックスのように手になじみます。最高の品質と快適さを兼ね備えた、コストパフォーマンスの高いニトリルグローブです。ラテックスのようなフィット感でありながら危険性はなく、しかも他のニトリルグローブにはない弾性も備えています。高品質のニトリルゴム「UltraSense」がバリアとなって、様々な危険物や感染性物質から皮膚をしっかりと保護します。
  • 独自の超軟質組成による快適な感触
  • 高いフィット感。手や指を自由に動かすことが可能
  • 独特の仕上げ工程。小型の器具も大型の装置も、濡れていても乾いていても強くグリップ可能
  • 天然ゴムラテックスとは異なり、アレルギー反応のリスクが皆無
厚さ:
裾部:0.07 mm(2.7ミル)
手掌部:0.09 mm(3.5ミル)
指部:0.12 mm(4.7ミル)
長さ:245 mm(9.7インチ)
その他情報
Microflex UltraSense is in the process of re-branding. The new product name will become Microflex 93-833. Changes effect name and packaging only. No change in material specifications.
法的情報
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
UltraSense is a trademark of Microflex Medical Corp.