Merck
Z641820
Schott® tube connectors
straight
別名:
292550603
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
物質
polypropylene
メーカー/製品名
Schott 29 255 06
利用可能性
available only in EU
ホース外径 × 内径
9 mm × 5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For screw-cap with aperture GL14. With silicone rubber seal.
法的情報
Schott is a registered trademark of Schott AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)