Merck
Z630772
Binder drying oven E28 series
Chrome-plated shelves for E28
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.24
AC/DC入力
230 V (AC)
特徴
CE compliant
timer 0 ‑ 120 min
2 chrome-plates shelves
Hydraulic-mechanical thermostat
Ventilation slide
メーカー/製品名
Binder
利用可能性
not available in USA and Canada
パラメーター
60-230 °C temp. range
L × W × H
402 mm × 580 mm × 425 mm
キャパシティ
28 L
内寸(幅×奥行×高さ)
400 mm × 250 mm × 285 mm
容量
28 L
28000 mL
重量
16 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Robust, space-saving small unit with hydraulic-mechanical control and adjustable ventilation. Available with or without Safety device Class 1.