Merck
Z609889
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 18.0 mm × 20.0 mm, L 10 m
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105108
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 10 m
利用可能性
not available in USA and Canada
内径 × 外径
18.0 mm × 20.0 mm
L
10 m
壁サイズ
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH