Merck
Z562645
Sigma-Aldrich
Open-edged fritted disc porosity assortment pack for VerSAfunnels
disc diam. 24 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
ディスク直径
24 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Each pack consists of 1 of each porosity:
4-8μm
10-20μm
25-50μm
70-100μm
145-175μm
The 90mm disc pack does not include the 4-8μm porosity.
法的情報
VerSAFunnel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC