Merck
Z558079
Whatman® 6、コンプレッサー
6-place compressor, pack of 1
別名:
Whatman® 6-place compressor, syringeless filters
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
物質
polypropylene housing
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Whatman Article No. 28421456 (US reference)
Whatman CR0000006
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Whatmanの®Mini-Uniprep®シリンジレスフィルターを同時に6本処理可能なマニュアルステーションで、手作業のストレスを低減し、ワークフローを加速します。
その他情報
Global SIALの顧客(日本を除く)はいまや、GEの製品番号システムを用いてGE Healthcare Life Sciencesの消耗品ポートフォリオ(包装品のみ)からすべての商品を注文できます。
長年愛されてきたSIAL "Z"の製品番号システムが用いられているGE Whatman製品は中止され、GE製品コードの先頭に"WHA"を付けた製品番号に置き換えられています。長年愛されてきた"Z"で始まる製品番号の製品は"WHA"で始まる製品番号の製品と同じです。
法的情報
Mini-UniPrep is a registered trademark of Cytiva
Uniprep is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva