温度測定範囲
accuracy: 1 °C
詳細
The digital temperature controller has fuzzy logic control which provides constant feedback to hot plate to ensure perfect temperature control of the medium without overshooting the set temperature. Connects to the stirring hot plates with a DIN 12878 socket. Includes a 250 mm long × 3 mm diameter stainless steel temperature probe.
法的情報
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)