Merck
Z557161
Julabo® open circulating baths, E models
ED-13, AC/DC input 115 V AC, volume 13 L, temp. range 20-100 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
AC/DC入力
115 V, US/Japan plug (AC)
物質
stainless steel plate
特徴
optional cooling coil & bath cover
メーカー/製品名
ED-13
Julabo 9116413
利用可能性
not available in EU
温度測定範囲
20-100 °C
パラメーター
20-100 °C temp. range
±0.03 °C temp. stability
加熱能力
1 kw
W × L × H
39 cm × 33 cm × 37 cm
バス開口部 W × L × D
18 cm × 30 cm × 15 cm
キャパシティ
13 L
容量
13 L
13000 mL
重量
8 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ステンレス鋼製のブリッジの上にサーキュレーターを搭載したバスです。外部循環路への温度用途および/またはバスタンク内の同時作業にそのまま使用可能。
Economyシリーズ:
  • PID 1温度制御
  • 高輝度LEDディスプレイに実測値と分解能が0.1°Cの設定値2つを表示
  • 値を設定するためのキーパッドを搭載。実測値表示に自動的に切り換え
  • 不燃性液体(EDモデル)、可燃性液体(EHモデル)の動作停止温度/ドライラン保護
EDモデルの温度範囲:20~100°C
EHモデルの使用温度範囲:20~150°C
EH-5モデルにはカバーが付属します。他のどのモデルにも、別売りのカバーが必要です。
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)