Merck
Z556351
Sigma-Aldrich
Aldrich® Sure/Stor adapter
joint: ST/NS 19/22
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS19/22
詳細
with PTFE J Young valve and SafetyBarb®
hose connector
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
丸底フラスコをSure/Storフラスコとして転用するためのアダプターです。
注:J Youngバルブは現在販売されていません。当社ガラス製品試験部(Glass Center)が試験および認定を行ったAldrichブランドの高品質バルブが他にございますので、そちらをお求めください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sure/Stor is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)