Merck
Z551643
Chemat dispenser
AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.79
詳細
air 80-100 psi
特徴
CE compliant: no
メーカー/製品名
Chemat
利用可能性
not available in EU
W × H × D
8 1/4 in. × 9 1/2 in. × 4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スタンダードなシリンジとして、55 mL容の透明バレルが付属します。
空気口:クイック連結式
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)