Merck
Z551511
Torion screw threaded plastic plug
#14
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
詳細
For 14 mm tubing
包装
pkg of 5 ea
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
#8は外径5/16インチ製品に、#14は外径1/2インチ製品にフィットし、外径3/16は#5 Torionにフィットします。
法的情報
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)