Merck
Z548189
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 1,500 mL, disc diam. 120 mm, porosity 70-100 μm, joint: ST/NS 24/40
別名:
フィルター漏斗
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/40
キャパシティ
1,500 mL
ディスク直径
120 mm
ポアサイズ
70-100 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC