Merck
Z531456
Sigma-Aldrich
Aldrich® Graham condenser
Overall H 400 mm, joint: ST/NS 29/32
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS29/32
利用可能性
not available in EU
全体高
400 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Graham condenser has a large cooling surface area by allowing coolant to circulate around the inner coil. Condensers have a standard taper outer joint and a lower inner drip-tip joint.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)