Merck
Z531006
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 300 mm, joint: ST/NS 29/32
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
ジョイント
joint: ST/NS29/32
全体高
300 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)