Merck
Z529052
Sigma-Aldrich
Aldrich® can/drum adapters
Bottle-top adapter, GL 45
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.01
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
GL 45から2インチ(5.1 cm)のNPTネジ。CERAMUS®からALDRICH 5ガロン容器。
Chemically inert PBT adapters permit the attachment of pumps and bottle-top dispensers to Aldrich 5 gal cans or drums.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ceramus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1