Merck
Z517658
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnels with PTFE needle valve
Jacketed, capacity 100 mL, joint: ST/NS 29/32
別名:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥167,000
¥167,000
出荷予定日2025年4月27日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥167,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
¥167,000
出荷予定日2025年4月27日
ジョイント
joint: ST/NS29/32
H
430 mm
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)