Merck
Z513040
Supelco
分取用TLCプレート
Silica gel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
物質
glass support
silica gel 60 matrix
品質水準
特徴
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
Analtech 02014
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
20 cm × 20 cm
層厚
1,500 μm
粒径
20-40 μm
ポアサイズ
60 Å medium pore diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
より大量の物質の分析分離に使用します。 多くの場合、分離対象の物質を長い線状にアプライし、展開し、プレートから吸着物をかきとり、強溶剤で溶出して回収します。
アプリケーション
  • 電気化学的ベンジルアルコール酸化によるベンズアルデヒドの生成:この研究では、酸性電気化学環境下でベンジルアルコールを使用して、ベンズアルデヒドへの効率的な酸化を実現し、工業化学および材料科学における重要な応用例を示しています(Shanker GS et al., 2024)。
  • 重炭酸塩電解質における BiVO(4)光アノードの安定化:アルコール酸化のための光電気触媒システムの安定化におけるベンジルアルコールの役割は、環境およびエネルギー関連の応用におけるその重要性を浮き彫りにし、グリーンケミストリーにおける革新的な用途を示しています(Gong H et al., 2024)。