物質
rubber septa (silicone)
translucent septa
使用法
ST/NS: 24/40
特徴
fits neck I.D. 20.5 mm
包装
pack of 50 ea
底面 外径
23 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
半透明のシリコンゴム製セプタム:
・顔料やワックス、モールド剤不含
・高温での使用に適合(200°C連続使用または400°C断続的使用)
・滅菌用にオートクレーブ可能
・日光やオゾンによる劣化に優れた耐性
・顔料やワックス、モールド剤不含
・高温での使用に適合(200°C連続使用または400°C断続的使用)
・滅菌用にオートクレーブ可能
・日光やオゾンによる劣化に優れた耐性