Merck
Z507016
Supelco
Michel-Miller column plug
Back seal, PTFE, thread size 25 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
物質
PTFE
メーカー/製品名
Ace Glass 584549
テクニック
LPLC: suitable
スレッドサイズ
25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Solid plug for use as stopper with Ace-Threds. Seals M-M column ends, Plugs with #50 Ace-Thred fit Ace large columns.