Merck
Z421502
Sigma-Aldrich
Kilo-Lab®システム用パイプキャプ
stainless steel, NPTF 1/4 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
stainless steel
NPTF
1/4 in.
詳細
1/4 in.の移送ライン末端をキャッピングするため。MNPTオープニング
法的情報
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)