Merck
Z414093
Sigma-Aldrich
Aldrich® offset enlarging adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 14/20
別名:
glass adapter, glass adapters
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS14/20
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC