Merck
Z404705
IKA® RW 11 "Lab egg" stirrer
別名:
lab mixers, laboratory mixer, overhead stirrers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
AC/DC入力
100 V / 240 V (100-240V 50/60Hz)
パラメーター
0-2000 rpm speed
H × W × D
89 mm × 86 mm × 175 mm
重量
0.4 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IKA® RW 11 Basic "Lab egg" Stirrer
  • Ideal for stirring small quantities (up to 2 L)
  • Borosilicate glass bottom (glass housing resistant to chemicals)
  • Supplied with a vane stirrer (including paddle stirrer R 1001 and extension arm)
  • Viscosity range: 0 to 100 mPas
  • Motor power, consumption: 8 W, output: 1 W
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG