Merck
Z341797
IKA® A11 basic grinding chambers
A 11.4 grinding chamber, 1/cs
別名:
grinders, grinding chambers, grinding mills
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.74
特徴
CE compliant
CSA approved
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 2904100
利用可能性
not available in USA and Canada
サイズ
250 mL , effective volume
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Note: Made of polycarbonate with stainless steel inlet. Not suitable for cooling with N2, only applicable with double beater A 11.6.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG