Merck
Z338052
Quickfit® wide-neck reaction flask
capacity 700 mL, Cylindrical
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
物質
borosilicate glass
round bottom flask
wide-neck
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Lid
Cylindrical
包装
case of 1
メーカー/製品名
Quickfit FR 700F
利用可能性
not available in USA and Canada
キャパシティ
700 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
反応フラスコには平らなフランジが付いており、フタを早く簡単に外すことができます。フランジ口径は100 mmで、出発物質や反応産物を容易に添加・除去でき、洗浄も簡単です。Z653322の口径は75mmです。フタとクリップは別売りです。
:Z338052は円柱状です。
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)