Merck
Z334545
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with angled necks
capacity 50 mL, center joint: ST/NS 19/26, side joint: ST/NS 14/23
別名:
FR50/2S/11A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
ジョイント
center joint: ST/NS19/26
side joint: ST/NS14/23
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
case of 1
メーカー/製品名
Quickfit FR50/2S/11A
利用可能性
not available in USA and Canada
H
92 mm
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With three necks fitted with Quickfit, precision-ground sockets. Axes of all three joints meet at bottom of flask.
  • One vertical neck
  • Two angled side necks
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)