Merck
Z319678
Sigma-Aldrich
Buchi® cold-trap condenser, for Rotavapor® evaporators
Outer part, For 210/215, plastic-coated glass
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
plastic-coated glass
メーカー/製品名
Büchi 40643
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Comes with hose barb and drain sleeve.
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2