コンテンツぞスキップ
Merck
Z313947
Retsch sieve rack
Holds up to ten 200/203mm diam sieves
ログむン組織・契玄䟡栌を衚瀺する
About This Item
物質
(Plastic coated steel wire)
特城
Holds up to ten 200/203mm diam sieves
詳现
Space saving storage rack may be used horizontally or vertically.
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
申し蚳ございたせんが、珟圚この補品のCOAをオンラむンで入手できたせん。
サポヌトが必芁な堎合は、お問い合わせください カスタマヌサポヌト
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする
ラむフサむ゚ンス、有機合成、材料科孊、クロマトグラフィヌ、分析など、あらゆる分野の研究に経隓のあるメンバヌがおりたす。.
補品に関するお問い合わせはこちらテクニカルサヌビス