Merck
Z313459
Sigma-Aldrich
Duran® magnetic stirrer culture flask
nominal capacity 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
利用可能性
not available in USA and Canada
H
180 mm
ボトル 外径
56 mm
公称容量
100 mL
使用可能容積
50 mL
フィッティング
GL 14 side neck ports
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Duran glass flasks with two side arms and threaded openings.
With centrally suspended PTFE agitator in PP cap that can be adjusted for height and positioned near flask bottom so that the blade and bottom do not meet, avoiding cell damage. Low friction and jerk-free, even at low speeds.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)