Merck
Z309338
Quickfit® flat-bottom boiling flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 34/35
別名:
FF100/5S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom flask
short
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS34/35
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
case of 5
メーカー/製品名
Quickfit FF 100/5S
利用可能性
not available in USA and Canada
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With short neck and ground-glass socket. Not suitable for vacuum use.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited