Merck
Z303771
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with vertical necks
capacity 6,000 mL, center joint: ST/NS 45/40
別名:
FR6L/7S/44P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
ジョイント
center joint: ST/NS45/40
side joint ST/NS29/32
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Quickfit FR6L/7S/44P
利用可能性
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
H
300 mm
キャパシティ
6,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • One vertical neck
  • Two parallel necks
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)